Imprimer
Acide 5-méthylnicotinique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid
L16370.03 L16370.06
L16370.03EA 133 EUR
L16370.03 L16370.06
Acide 5-méthylnicotinique ≥97%
Acide 5-méthylnicotinique
Purity: 97% CAS No.: 3222-49-9 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 112288
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829036
Numéro CAS: 3222-49-9