Imprimer
δ-Valérolactone ≥98% may contain polymer
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrahydro-2H-pyranne-2-one
L04794.14 L04794.22 L04794.36
L04794.14EA 69.3 EUR
L04794.14 L04794.22 L04794.36
δ-Valérolactone ≥98% may contain polymer
δ-Valérolactone
Purity: 98% CAS No.: 542-28-9 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -13 to -12° Boiling Point: 58-60°/0.5mm Beilstein Reference: 106436 MDL No.: MFCD00006645
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 58…60 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: –13 °C…–12 °C
Densité: 1,056
Point éclair: 112 °C (233 °F)
Numéro MDL: MFCD00006645
Numéro CAS: 542-28-9
EINECS: 208-807-1