Imprimer
(±)-δ-Hexalactone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (±)-Hexane-5-olide, (±)-Tétrahydro-6-méthyl-2H-pyranne-2-one
A19274.14 A19274.22
A19274.14EA 68.3 EUR
A19274.14 A19274.22
(±)-δ-Hexalactone ≥98%
(±)-δ-Hexalactone
Purity: 98% CAS No.: 823-22-3 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.4510 Melting Point: 18° Boiling Point: 231° Beilstein Reference: 80501 MDL No.: MFCD00083574
Formule: C₆H₁₀O₂
Poids moléculaire: 114.14 g/mol
Point d'ébullition: 231 °C
Densité: 1.040
Point éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083574
Numéro CAS: 823-22-3
EINECS: 212-511-8