Imprimer
4-Phénylpipéridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
164770010 164770050
ACRO164770010EA 66.9 EUR
ACRO164770010 ACRO164770050
4-Phénylpipéridine 98%
4-Phénylpipéridine
Formule: C₁₁H₁₅N
Poids moléculaire: 161.25 g/mol
Point d'ébullition: 255…257 °C (727 mmHg)
Point de fusion: 57…63 °C
Densité: 0.967
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006002
Numéro CAS: 771-99-3
EINECS: 212-243-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %