Imprimer
Acide (4-méthylphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-4-méthylphénylborane
A13347.03 A13347.06 A13347.14
A13347.03EA 49.8 EUR
A13347.03 A13347.06 A13347.14
Acide (4-méthylphényl)métaborique ≥98%
Acide (4-méthylphényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 5720-05-8 Molecular Formula: C7H9BO2 Formula Weight: 135.96 Melting Point: 246-254° Beilstein Reference: 2935970
Formule: C₇H₉BO₂
Poids moléculaire: 135.96 g/mol
Point de fusion: 246…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039138
Numéro CAS: 5720-05-8