Imprimer
Pipéridine-4-ol 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Hydroxypipéridine
366510250 366511000
ACRO366510250EA 133 EUR
ACRO366510250 ACRO366511000
Pipéridine-4-ol 99+%
Pipéridine-4-ol
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 108…114 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 85…90 °C
Point éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005999
Numéro CAS: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
UN: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %