Pipéridine-4-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Hydroxypipéridine
Purity: 97%
CAS No.: 5382-16-1
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Amine-like
pH: 11.5-11.7
Melting Point: 86-90°
Boiling Point: 108-114°/10mm
Beilstein Reference: 102738
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00005999
Formule:
C₅H₁₁NO Point d'ébullition: 108…114 °C (10 mmHg) Point de fusion: 86…90 °C Point éclair: 107 °C (224 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005999 Numéro CAS: 5382-16-1 EINECS: 226-373-1 UN: 3263 ADR: 8,III |