Imprimer
Acide 4-chloronicotinique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Chloropyridine-3-carboxylic acid
L20029.03 L20029.06
L20029.03EA 104 EUR
L20029.03 L20029.06
Acide 4-chloronicotinique ≥97%
Acide 4-chloronicotinique
Purity: 97% CAS No.: 10177-29-4 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 165° dec. Beilstein Reference: 9255849
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point de fusion: ∼ 165 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128860
Numéro CAS: 10177-29-4