Acide (4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-4-chloro-3-(trifluorométhyl)phénylborane
Purity: 96%
CAS No.: 176976-42-4
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
MDL No.: MFCD03094999
Formule:
C₇H₅BClF₃O₂ Poids moléculaire: 224.37 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094999 Numéro CAS: 176976-42-4 |