Acide (4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-4-chloro-2-(trifluorométhyl)phénylborane
Purity: 97%
CAS No.: 313545-41-4
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
Melting Point: 180-182°
MDL No.: MFCD04973086
Formule:
C₇H₅BClF₃O₂ Poids moléculaire: 224.37 Point de fusion: 180…182 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04973086 Numéro CAS: 313545-41-4 |