5-Fluorocytosine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Flucytosine, 5-FC
Purity: 98+%
CAS No.: 2022-85-7
Molecular Formula: C4H4FN3O
Formula Weight: 129.09
Melting Point: ca 297° dec.
Beilstein Reference: 127285
Merck Reference: 14,4125
MDL No.: MFCD00006035
Formule:
C₄H₄FN₃O Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼ 297 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006035 Numéro CAS: 2022-85-7 EINECS: 217-968-7 Indice Merck: 14,4125 |