5-Fluorocytosine 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Flucytosine, 5-FC
Formule:
C₄H₄FN₃O Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa) Point de fusion: 296 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006035 Numéro CAS: 2022-85-7 EINECS: 217-968-7 Indice Merck: 13,04151 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1.0 % (1 g, 105°C) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dried substance) |