5-Bromocytosine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-Amino-5-bromopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
Formule:
C₄H₄BrN₃O Point de fusion: 240…243 °C |
Numéro MDL:
MFCD00056025 Numéro CAS: 2240-25-7 EINECS: 218-806-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |