Acide 4-aminonicotinique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Amino-nicotinic acid, 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234183 Numéro CAS: 7418-65-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |