Imprimer
Acide (3-méthylphényl)métaborique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-méthylphénylborane
344420010 344420050
ACRO344420010EA 42.6 EUR
ACRO344420010 ACRO344420050
Acide (3-méthylphényl)métaborique 97%
Acide (3-méthylphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂
Poids moléculaire: 135.96 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040198
Numéro CAS: 17933-03-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %