Acide (3-méthylphényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-3-méthylphénylborane
Purity: 97%
CAS No.: 17933-03-8
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 160-162°
Beilstein Reference: 2935968
Formule:
C₇H₉BO₂ Poids moléculaire: 135.96 g/mol Point de fusion: ∼ 160…162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040198 Numéro CAS: 17933-03-8 |