Imprimer
Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-aminophénylborane monohydraté
352760010 352760050
ACRO352760010EA 72.8 EUR
ACRO352760010 ACRO352760050
Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté 98%
Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté
Formule: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Poids moléculaire: 154.96 g/mol
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149554
Numéro CAS: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %