Imprimer
Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-aminophénylborane monohydraté
A18189.03 A18189.06
A18189.03EA 68.9 EUR
A18189.03 A18189.06
Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté 97%
Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté
Purity: 97% CAS No.: 206658-89-1 Molecular Formula: C6H8BNO2.H2O Formula Weight: 154.96 (136.95anhy) Melting Point: 93-97° Beilstein Reference: 2936342
Formule: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Poids moléculaire: 154.96 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149554
Numéro CAS: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0