Imprimer
(±)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-3,7-Diméthyloct-6-enal
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14575.0100 8.14575.0500
8.14575.0100EA 33.1 EUR
8.14575.0100 8.14575.0500
(±)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
(±)-Citronellal
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,8548 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038090
Numéro CAS: 106-23-0
EINECS: 203-376-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,02353
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (88 °C)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.446 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 4.5 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 202 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material