Imprimer
Citral, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000 8.02489.9025
8.02489.0005EA 25.9 EUR
8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000 8.02489.9025
Citral, Sigma-Aldrich®
Citral
Formule: C₁₀H₁₆O
Poids moléculaire: 152.24 g/mol
Point d'ébullition: 229
Point de fusion: < –10 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006997
Numéro CAS: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Indice Merck: 13,02346
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.42 g/l (25 °C)
Molar Mass 152.23 g/mol
Boiling Point 227 - 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4872 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.3 - 9.9 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C