Citral mélange cis- et trans 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
Formule:
C₁₀H₁₆O Poids moléculaire: 152.24 g/mol Point d'ébullition: 229 Point de fusion: –10 °C Densité: 0.889 g/cm³ Point éclair: 101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006997 Numéro CAS: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 Indice Merck: 13,02346 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
Density | (20/4°C) 0.886 to 0.893 kg/l |
GC | ≥94 % |