Imprimer
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3,5-bis(trifluorométhyl)phénylborane
351360010 351360050
ACRO351360010EA 51 EUR
ACRO351360010 ACRO351360050
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique 95%
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₈H₅BF₆O₂
Poids moléculaire: 257.93 g/mol
Point de fusion: 219…226 °C
Numéro MDL: MFCD00051850
Numéro CAS: 73852-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 226 °C
Titration with NaOH 94 to 108 %