Imprimer
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3,5-bis(trifluorométhyl)phénylborane
A11373.03 A11373.06 A11373.14
A11373.03EA 41.9 EUR
A11373.03 A11373.06 A11373.14
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique ≥97%
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Purity: 97+% CAS No.: 73852-19-4 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 Melting Point: 219-224° Beilstein Reference: 7379990
Formule: C₈H₅BF₆O₂
Poids moléculaire: 257.93 g/mol
Point de fusion: 219…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051850
Numéro CAS: 73852-19-4