Imprimer
Acide (2-méthylphényl)métaborique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-2-méthylphénylborane
309260010 AC30926.10 309260050
ACRO309260010EA 45.9 EUR
ACRO309260010 MAYBAC30926.10 ACRO309260050
Acide (2-méthylphényl)métaborique 95%
Acide (2-méthylphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂
Poids moléculaire: 135.96 g/mol
Point de fusion: 164…165 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00093526
Numéro CAS: 16419-60-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94 %