Imprimer

Acide 2-méthoxynicotinique ≥98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 2-Methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methoxypyridine-3-carboxylic acid

A13193.03 A13193.06
A13193.03EA 21.7 EUR
A13193.03 A13193.06
Acide 2-méthoxynicotinique ≥98%
Acide 2-méthoxynicotinique

Purity: 98% CAS No.: 16498-81-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 147-151° MDL No.: MFCD00085110

Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085110
Numéro CAS: 16498-81-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR