Imprimer
Fer (III) citrate hydraté Fe(III) 16,5-20% (Fe(II) ≤ 5%)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ferric citrate
A10276.18 A10276.30 A10276.0B
A10276.18EA 33.2 EUR
A10276.18 A10276.30 A10276.0B
Fer (III) citrate hydraté Fe(III) 16,5-20% (Fe(II) ≤ 5%)
Fer (III) citrate hydraté
Provides a source of iron used in cell culture applications. Provides iron in a less toxic form than free iron salts.
CAS No.: 334024-15-6 Molecular Formula: C6H5FeO7.xH2O Formula Weight: 244.94(anhy) MDL No.: MFCD00149617
Formule: C₆H₅FeO₇·xH₂O
Poids moléculaire: 244.948 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149615
Numéro CAS: 334024-15-6
EINECS: 222-536-6