Imprimer
Fer (III) citrate monohydraté 18-20% (base Fe), Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
44941-1KG 44941-2.5KG 44941-250G
44941-1KGEA 256 EUR
44941-1KG 44941-2.5KG 44941-250G
Fer (III) citrate monohydraté 18-20% (base Fe), Supelco®
Fer (III) citrate monohydraté
Formule: C₆H₅FeO₇·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013098
Numéro CAS: 2338-05-8
EINECS: 249-117-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3ffd2085fc47373ffb977a8f2aa6a56bb0f95d&vid=9e2b17117cfa224eab3aa5eb515187755f2495fe&prid=web&clid=SAPDAM