Imprimer
di-Ammonium-fer (III) citrate, rouge brun
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
A11199.30EA 34.7 EUR
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
di-Ammonium-fer (III) citrate, rouge brun
di-Ammonium-fer (III) citrate
CAS No.: 1185-57-5 Odour: Weak Merck Reference: 14,4017 MDL No.: MFCD00013099
Formule: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Densité: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013099
Numéro CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Indice Merck: 14,4017