Imprimer
di-Ammonium-fer (III) citrate 16,5 - 18,5% Fe
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
211840010 211840025 211840100 211842500
ACRO211840010EA 135 EUR
ACRO211840010 ACRO211840025 ACRO211840100 ACRO211842500
di-Ammonium-fer (III) citrate 16,5 - 18,5% Fe
di-Ammonium-fer (III) citrate
Formule: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013099
Numéro CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown-yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 16.5 to 18.5 % (Fe)