Imprimer
di-Ammonium-fer (III) citrate, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
83887.290EA 198 EUR
83887.290 83887.360
di-Ammonium-fer (III) citrate, TECHNICAL
di-Ammonium-fer (III) citrate
Formule: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013099
Numéro CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as Fe) 14 - 16 %