Acide 2-acétylphénylboronique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 308103-40-4
Molecular Formula: C8H9BO3
Formula Weight: 163.97
Melting Point: ca 170° dec.
MDL No.: MFCD01321263
Formule:
C₈H₉BO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01321263 Numéro CAS: 308103-40-4 |