Imprimer
Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-2-chloro-5-(trifluorométhyl)phénylborane
L20104.03 L20104.06
L20104.03EA 59.7 EUR
L20104.03 L20104.06
Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 96%
Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Purity: 96% CAS No.: 182344-18-9 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 MDL No.: MFCD00797335
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
Poids moléculaire: 224.37
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797335
Numéro CAS: 182344-18-9