Imprimer
Acide (2-chloro-4-fluorophényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27591.14 H27591.06 H27591.03
H27591.14EA 853 EUR
H27591.14 H27591.06 H27591.03
Acide (2-chloro-4-fluorophényl)métaborique ≥98%
Acide (2-chloro-4-fluorophényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 313545-72-1 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 MDL No.: MFCD02684295
Formule: C₆H₅BClFO₂
Poids moléculaire: 174.37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684295
Numéro CAS: 313545-72-1