Acide (2-chloro-4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénylborane
Purity: 96%
CAS No.: 254993-59-4
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
Melting Point: 110-112°
Beilstein Reference: 9263388
Formule:
C₇H₅BClF₃O₂ Poids moléculaire: 224.37 Point de fusion: 110…112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02684337 Numéro CAS: 254993-59-4 |