(±)-β-Citronellol 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(±)-Citronellol
Formule:
C₁₀H₂₀O Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa) Densité: 0,854 g/cm³ Point éclair: 79 °C |
Numéro MDL:
MFCD00002935 Numéro CAS: 106-22-9 EINECS: 203-375-0 ADR: 9,III Indice Merck: 13,02354 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4540 to 1.4580 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Specific gravity | (25°C) 0.850 to 0.860 |