Imprimer
(±)-β-Citronellol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-Citronellol
A19016.22 A19016.36
A19016.22EA 45.9 EUR
A19016.22 A19016.36
(±)-β-Citronellol 95%
(±)-β-Citronellol
Purity: 95% CAS No.: 106-22-9 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4575 Odour: Pleasant Melting Point: -20° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 1721507 Merck Reference: 14,2330 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00002935
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 221…222 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 0,858
Point éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002935
Numéro CAS: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,2330