2,4-Dibromo-3-pentanone mélange de stéréoisomères ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 815-60-1
Molecular Formula: C5H8Br2O
Formula Weight: 243.91
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-82°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015719
Formule:
H₃CBrCHC(O)BrCHCH₃ Poids moléculaire: 243.93 g/mol Point d'ébullition: 67…82 °C (10 mmHg) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00015719 Numéro CAS: 815-60-1 UN: 3265 ADR: 8 II |