Acide 2,2'-thiodiacétique, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₆O₄S Poids moléculaire: 150.16 g/mol Point d'ébullition: 168 °C (14 mmHg) Point de fusion: 128…131 °C Densité: 1.661 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004359 Numéro CAS: 123-93-3 EINECS: 204-663-9 UN: 3261 ADR: 8 II Indice Merck: 12,09467 |
Résultats des tests de spécification
Melting Point | 128-131°C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |