Imprimer
Acide 2,2'-thiodiacétique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
138740010 138740250 138741000
ACRO138740010EA 245 EUR
ACRO138740010 ACRO138740250 ACRO138741000
Acide 2,2'-thiodiacétique 98%
Acide 2,2'-thiodiacétique
Formule: C₄H₆O₄S
Poids moléculaire: 150.16 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 128…131 °C
Numéro MDL: MFCD00004359
Numéro CAS: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,09467
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -36.6° to -40.6° (20 °C, 589 nm) (c=1,4 in DMF)