Imprimer
Acide 2,2'-thiodiacétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
A17880.14 A17880.22 A17880.36
A17880.14EA 30.6 EUR
A17880.14 A17880.22 A17880.36
Acide 2,2'-thiodiacétique ≥98%
Acide 2,2'-thiodiacétique
Purity: 98% CAS No.: 123-93-3 Molecular Formula: C4H6O4S Formula Weight: 150.15 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 1764392 Merck Reference: 14,9331 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004359
Formule: C₄H₆O₄S
Poids moléculaire: 150.16 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 127…131 °C
Densité: 1.661 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004359
Numéro CAS: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,09467