Imprimer
Acide nitrilotriacétique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
415740010 415740050 415742500 415740051
ACRO415740010EA 336 EUR
ACRO415740010 ACRO415740050 ACRO415742500 ACRO415740051
Acide nitrilotriacétique 99%
Acide nitrilotriacétique
Formule: C₆H₉NO₆
Point d'ébullition: 498 °C (1013 hPa)
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004287
Numéro CAS: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,06675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %