Imprimer
4,4'-Isopropylidènediphénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bisphénol A, BPA
A10324.0B A10324.0I A10324.30
A10324.0BEA 62 EUR
A10324.0B A10324.0I A10324.30
4,4'-Isopropylidènediphénol ≥97%
4,4'-Isopropylidènediphénol
Purity: 97+% CAS No.: 80-05-7 Molecular Formula: C15H16O2 Formula Weight: 228.29 Flash Point: 227°(440°F) Melting Point: 153-158° Boiling Point: 200°/4mm Beilstein Reference: 1107700 Merck Reference: 14,1297 MDL No.: MFCD00002366
Formule: C₁₅H₁₆O₂
Point d'ébullition: 200 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 153…158 °C
Densité: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 227 °C (440 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002366
Numéro CAS: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Indice Merck: 14,1297