Imprimer
Alcool 4-fluoro-2-méthylbenzylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
H32364.03 H32364.06
H32364.03EA 74.6 EUR
H32364.03 H32364.06
Alcool 4-fluoro-2-méthylbenzylique ≥99%
Alcool 4-fluoro-2-méthylbenzylique
Purity: 99% CAS No.: 80141-91-9 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 MDL No.: MFCD03701058
Formule: C₈H₉FO
Poids moléculaire: 140.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701058
Numéro CAS: 80141-91-9