2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
Formule:
C₆H₁₄O₃ Point d'ébullition: 197 °C (760 mmHg) Point de fusion: –80 °C Densité: 0,99 g/cm³ Point éclair: 94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002872 Numéro CAS: 111-90-0 EINECS: 203-919-7 REACH: 01-2119475105-42 Indice Merck: 13,01809 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4250 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Potassium carbonate | ≤2.0 % (K2CO3) |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Nickel (Ni) | ≤0.001 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤0.001 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |