Imprimer
4-Chloro-3,5-xylénol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3,5-diméthylphénol, Chloroxylénol
109061000 109065000 109060025
ACRO109061000EA 30 EUR
ACRO109061000 ACRO109065000 ACRO109060025
4-Chloro-3,5-xylénol 99%
4-Chloro-3,5-xylénol
Formule: C₈H₉ClO
Poids moléculaire: 156.61 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 113…116 °C
Point éclair: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002324
Numéro CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,02194
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ