Alcool 2-bromo-3,4-diméthoxybenzylique 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, (2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methanol, (2-Bromo-3,4-dimethoxyphenyl)methanol
Formule:
C₉H₁₁BrO₃ Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa) Point de fusion: 95…100 °C |
Numéro MDL:
MFCD02093896 Numéro CAS: 54370-00-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to pink-purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 100 °C |
HPLC | ≥97.5 % |