Imprimer
4-Bromo-3,5-xylénol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-3,5-diméthylphénol
B21684.06 B21684.14
B21684.06EA 48.8 EUR
B21684.06 B21684.14
4-Bromo-3,5-xylénol ≥99%
4-Bromo-3,5-xylénol
Purity: 99% CAS No.: 7463-51-6 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.07 Odour: Phenol-like Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 2207127 MDL No.: MFCD00002315
Formule: C₈H₉BrO
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002315
Numéro CAS: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8