4-Amino-m-crésol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Hydroxy-2-methylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 2835-99-6
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 176-179°
Beilstein Reference: 2078803
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007871
Formule:
C₇H₉NO Poids moléculaire: 123.15 g/mol Point d'ébullition: 259 Point de fusion: 176…179 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007871 Numéro CAS: 2835-99-6 EINECS: 220-621-2 ADR: 9 III |