Imprimer
N,N-Diéthyl-1,3-propanediamine, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14100.0100 8.14100.1000 8.14100.9020
8.14100.0100EA 33.1 EUR
8.14100.0100 8.14100.1000 8.14100.9020
N,N-Diéthyl-1,3-propanediamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diéthyl-1,3-propanediamine
Formule: C₇H₁₈N₂
Point d'ébullition: 168…171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,8283 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008218
Numéro CAS: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN: 2684
ADR: 3 (8),III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 159.0 °C
Vapor Pressure 2.2 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.4413 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 11.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C