Imprimer
2-Amino-p-crésol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
163212500 163210500
ACRO163212500EA 99.5 EUR
ACRO163212500 ACRO163210500
2-Amino-p-crésol 97%
2-Amino-p-crésol
Formule: C₇H₉NO
Poids moléculaire: 123.15 g/mol
Point d'ébullition: 259
Point de fusion: 134…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007699
Numéro CAS: 95-84-1
EINECS: 202-457-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 139 °C
GC ≥96.0 %